Learn More
N,N'-Diphenylformamidine, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 170471000
Detalles adicionales : CAS : 622-15-1 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10626382
  • 85.40€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
622-15-1
196.253
ZQUVDXMUKIVNOW-UHFFFAOYSA-N
94888
C1=CC=C(C=C1)NC=NC2=CC=CC=C2
C13H12N2
MFCD00003026
n,n'-diphenylformamidine, diphenylformamidine, methanimidamide, n,n'-diphenyl, formamidine, n,n'-diphenyl, n,n'-diphenylformamidene, n,n'-diphenylformimidamide, n,n'-diphenymethanimidamide, n,n-diphenylformamidine, formamidine, n,n'-diphenyl-6ci,7ci,8ci, 1e-2-phenyl-2-azavinyl phenylamine
N,N'-diphenylmethanimidamide
Especificación
N, N';-Diphenylformamidine
Glass bottle
136°C to 140°C
98%
97.5
98%
HC(=NC6H5)NHC6H5
12, 236
n,n'-diphenylformamidine, diphenylformamidine, methanimidamide, n,n'-diphenyl, formamidine, n,n'-diphenyl, n,n'-diphenylformamidene, n,n'-diphenylformimidamide, n,n'-diphenymethanimidamide, n,n-diphenylformamidine, formamidine, n,n'-diphenyl-6ci,7ci,8ci, 1e-2-phenyl-2-azavinyl phenylamine
C1=CC=C(C=C1)NC=NC2=CC=CC=C2
196.253
196.25
≥97.5%
Authentic
Undesignated
100g
622-15-1
100.0
C13H12N2
MFCD00003026
01,339
ZQUVDXMUKIVNOW-UHFFFAOYSA-N
N,N'-diphenylmethanimidamide
94888
Crystalline Powder or Crystals
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • N,N'-Diphenylformamidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentación