Learn More
N,N'-Dimetiltiourea, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-120750
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
534-13-4
C3H8N2S
104.18
MFCD00004923
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
n,n'-dimethylthiourea, 1,3-dimethyl-2-thiourea, thiourea, n,n'-dimethyl, sym-dimethylthiourea, dimethylthiocarbamide, dimethylthiourea, 1,3-dimethylisothiourea, dimethyl-2-thiourea, urea, 1,3-dimethyl-2-thio, unii-8p30pmd17w
2723631
1,3-dimetiltiourea
CNC(=S)NC
534-13-4
C3H8N2S
104.18
MFCD00004923
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
n,n'-dimethylthiourea, 1,3-dimethyl-2-thiourea, thiourea, n,n'-dimethyl, sym-dimethylthiourea, dimethylthiocarbamide, dimethylthiourea, 1,3-dimethylisothiourea, dimethyl-2-thiourea, urea, 1,3-dimethyl-2-thio, unii-8p30pmd17w
2723631
1,3-dimetiltiourea
CNC(=S)NC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N, N'-Dimethylthiourea
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 61°C to 67°C
Color Incoloro a blanco
Punto de ebullición 155°C (1.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 200°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NHCSNHCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 70
Índice Merck 15, 3287
Información de solubilidad Solubility in water: 2900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,sparingly soluble in benzene,ether and carbon,disulfide,slightly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales, polvo cristalino o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Dimethylthiourea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.