Learn More
N,N-Dimetilpropionamida, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15492239
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
758-96-3
C5H11NO
101.149
MFCD00009301
MBHINSULENHCMF-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylpropionamide, propanamide, n,n-dimethyl, dimethylamide of propionic acid, propionamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl propionamide, acmc-209p0o, propionic acid dimethylamide, 4-04-00-00184 beilstein handbook reference, ksc494e1j
12965
N,N-dimetilpropanamida
CCC(=O)N(C)C
758-96-3
C5H11NO
101.149
MFCD00009301
MBHINSULENHCMF-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylpropionamide, propanamide, n,n-dimethyl, dimethylamide of propionic acid, propionamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl propionamide, acmc-209p0o, propionic acid dimethylamide, 4-04-00-00184 beilstein handbook reference, ksc494e1j
12965
N,N-dimetilpropanamida
CCC(=O)N(C)C
N,N-Dimethylpropionamide has been used in the preparation of AST-type zeolite with a plate morphology. N,N-Dimethylpropionamide is strong donor solvent and coordinate to metal ions through the carbonyl oxygen atom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilpropionamida se ha utilizado en la preparación de zeolita tipo AST con una morfología de placa. También es un disolvente donante fuerte y se coordina con los iones metálicos a través del átomo de oxígeno carbonílico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylpropionamide
Punto de fusión -45°C (literature)
Color Incolora
Densidad 0.920 g/mL
Punto de ebullición 174°C to 175°C (literature)
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Fórmula lineal CH3CH2CON(CH3)2
Índice de refracción 1.44
Cantidad 100 g
Beilstein 1740719
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido