Learn More
N,N'-Dimetilpiperazina, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-119814
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
106-58-1
C6H14N2
114.19
MFCD00006156
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
7818
1,4-dimetilpiperazina
CN1CCN(CC1)C
106-58-1
C6H14N2
114.19
MFCD00006156
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
7818
1,4-dimetilpiperazina
CN1CCN(CC1)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N, N'-Dimethylpiperazine
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8520g/mL
Punto de ebullición 130°C to 133°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4453 to 1.4473
Cantidad 5 mL
Beilstein 23, 7
Gravedad específica 0.852
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Viscosidad 1.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98.50%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Dimethylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.