Learn More
N,N-dimetilhexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
N,N-Dimethylhexylamine is used as an ion-pairing agent to study the poor retention of uridine diphosphate-linked intermediates on reverse phase media. It is also used in the determination of five monophosphate nucleotides in baby foods. It acts as an additive and encapsulated into the nanoparticle with salinomycin (sali), which has selective toxicity to cancer stem cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N,N-dimetilhexilamina se utiliza como agente de emparejamiento iónico para estudiar la escasa retención de los intermediarios vinculados a difosfato de uridina en medios de fase inversa. También se utiliza en la determinación de cinco nucleótidos monofosfatos en los alimentos para bebés. Actúa como aditivo y encapsulado en la nanopartícula con salinomicina (sali), que tiene toxicidad selectiva para las células madre cancerosas.
Solubilidad
Miscible con metanol.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
N,N-dimetilhexilamina se utiliza como agente de emparejamiento iónico para estudiar la escasa retención de los intermediarios vinculados a difosfato de uridina en medios de fase inversa. También se utiliza en la determinación de cinco nucleótidos monofosfatos en los alimentos para bebés. Actúa como aditivo y encapsulado en la nanopartícula con salinomicina (sali), que tiene toxicidad selectiva para las células madre cancerosas.
Solubilidad
Miscible con metanol.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylhexylamine |
Densidad | 0.744 |
Punto de ebullición | 146°C to 150°C |
Temperatura de inflamación | 33°C (92°F) |
Índice de refracción | 1.4136 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2733 |
Información de solubilidad | Miscible with methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.25 |
Porcentaje de pureza | 99% |