Learn More
N,N-Dimethylguanidine sulfate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 408351000
Detalles adicionales : CAS : 598-65-2 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10442971
  • 269.50€ / 100 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
598-65-2
272.324
QSCHFHVDZCPIKX-UHFFFAOYSA-N
69024
CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O
C6H20N6O4S
MFCD00013131
1,1-dimethylguanidine sulfate 2:1, guanidine, n,n-dimethyl-, sulfate 2:1, bis dimethylguanidine ; sulfuric acid, 1,1-dimethylguanidine hemisulfate, pubchem19198, guanidine,n,n-dimethyl, 1,1-dimethyl guanidinium sulfate, 1,1-dimethylguanidine sulfate salt, 1,1-dimethylguanidinium sulphate 2:1, 1,1-dimethylguanidine sulfate salt
1,1-dimethylguanidine;sulfuric acid
Especificación
N, N-Dimethylguanidine sulfate
Plastic bottle
280.0°C
93%
97.5
98%
(CH)2NC(NH)NH2)2·H2SO4
1,1-dimethylguanidine sulfate 2:1, guanidine, n,n-dimethyl-, sulfate 2:1, bis dimethylguanidine ; sulfuric acid, 1,1-dimethylguanidine hemisulfate, pubchem19198, guanidine,n,n-dimethyl, 1,1-dimethyl guanidinium sulfate, 1,1-dimethylguanidine sulfate salt, 1,1-dimethylguanidinium sulphate 2:1, 1,1-dimethylguanidine sulfate salt
CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O
272.324
272.32
98%
Authentic
White
100g
598-65-2
100.0
C6H20N6O4S
MFCD00013131
QSCHFHVDZCPIKX-UHFFFAOYSA-N
1,1-dimethylguanidine;sulfuric acid
69024
Powder
Videos
SDS Documentación