Learn More
Acetal dibencílico de N,N-dimetilformamida, téc. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal was used in quantification of cocaine and its primary metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal dietílico de N,N-dimetilformamida se utilizó en la cuantificación de la cocaína y su metabolito primario, la bencilecgonina, en la matriz de orina mediante cromatografía de gases.
Solubilidad
Soluble en diversos disolventes inertes.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El acetal dietílico de N,N-dimetilformamida se utilizó en la cuantificación de la cocaína y su metabolito primario, la bencilecgonina, en la matriz de orina mediante cromatografía de gases.
Solubilidad
Soluble en diversos disolventes inertes.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal |
Densidad | 1.045 |
Punto de ebullición | 138°C to 140°C (0.5 mmHg) |
Cantidad | 10 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in variety of inert solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.36 |
Porcentaje de pureza | 85% |
Grado | Técnico |