Learn More
N,N-dimetilformamida d7, 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051937
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10g
5 x 1g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
4472-41-7
C3H7NO
80.138
MFCD00003286
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
78225
1-deuterio-N,N-bis(trideuteriometil)formamida
CN(C)C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
4472-41-7
C3H7NO
80.138
MFCD00003286
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
78225
1-deuterio-N,N-bis(trideuteriometil)formamida
CN(C)C=O
It is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is also used as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide-d7
Forma física Líquido en ampollas pregraduadas
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.04 g/mL
Temperatura de inflamación 58 °C (136 °F)
Olor Similar a aminas
Envase Ampollas pregraduadas
Cantidad 1 g
Punto de ebullición de 153 °C
Fórmula lineal DCON(CD3)2
Número UN UN2265
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.14
Porcentaje de pureza 99.5%