missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Dimethylformamide, anhydrous, 99.8%, Alfa Aesar™

Marca:  Alfa Aesar 043997.AE

Detalles adicionales : CAS : 68-12-2 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2265 Chem class : 3 Pack group : III

Cantidad. 100mL

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11315058

  • 51.70€ / 100 ml


En stock 7
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

68-12-2
73.095
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
6228
N,N-dimethylformamide
C3H7NO
MFCD00003284
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CHEBI:17741
CN(C)C=O

Especificación

N, N-Dimethylformamide
99.8%
MFCD00003284
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CN(C)C=O
73.095
CHEBI:17741
Liquid
440°C (824°F)
3mm Hg at 20°C
100mL
68-12-2
C3H7NO
2265
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
N,N-dimethylformamide
6228
73.09
0.944g/cm3 at 20°C
Amine-like
Colorless
Videos
SDS