Learn More
N,N-Dimethylformamide, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
169.02 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
135.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
135.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide |
Punto de fusión | -61.0°C |
% mín. CAS | 99.4 |
Color | Incolora |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.9450g/mL |
Punto de ebullición | 153.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | 58°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Dimethylformamide
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.