Learn More
N,N-Dimetilbenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Reagent for deoxygenation of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la desoxigenación de alcoholes secundarios.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Reactivo para la desoxigenación de alcoholes secundarios.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N-Dimethylbenzamide |
Punto de fusión | 42°C to 45°C |
Punto de ebullición | 132°C to 133°C (15 mm) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 774955 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.19 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |