Learn More
Diclorhidrato de N,N-dimetil-p-fenilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
It is a stain used in microscopy. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride is also suitable for use in the peroxidase test. It is a compound that is normally used to measure the antioxidant potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un tinte que se utiliza en microscopía. El diclorhidrato de N,N-dimetil-p-fenilenodiamina también tiene un uso adecuado en la prueba de peroxidasa. Es un compuesto que se emplea normalmente para medir el potencial antioxidante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes, humedad y agua o humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteja el producto de la luz. Almacenar en gas inerte.
Es un tinte que se utiliza en microscopía. El diclorhidrato de N,N-dimetil-p-fenilenodiamina también tiene un uso adecuado en la prueba de peroxidasa. Es un compuesto que se emplea normalmente para medir el potencial antioxidante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes, humedad y agua o humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteja el producto de la luz. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride |
Punto de fusión | 212°C (decomposition) |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2811 |
Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Nombre IUPAC | 4-N,4-N-dimetilbenceno-1,4-diamina; diclorhidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |