Learn More
N,N-Dimetil-p-fenilendiamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022957
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
99-98-9
C8H12N2
136.20
MFCD00007860
BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
7472
CHEBI:15783
4-N,4-N-dimetilbenceno-1,4-diamina
CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
99-98-9
C8H12N2
136.20
MFCD00007860
BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
7472
CHEBI:15783
4-N,4-N-dimetilbenceno-1,4-diamina
CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine is a redox indicator. Readily forms stable, red radical cation, involved in a variety of redox reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetil-p-fenilendiamina es un indicador de redox. Forma fácilmente catión radical rojo estable, que participa en una variedad de reacciones de redox.
Solubilidad
Soluble en agua (11 g/l a 20 °C), éter dietílico, éter de petróleo, alcohol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz y al aire. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Punto de fusión 34°C to 38°C
Densidad 1.09
Punto de ebullición 262°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 508105
Índice Merck 14,3254
Información de solubilidad Soluble in Water (11g/L at20°C),diethyl ether,petroleum ether,alcohol and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 96%