Learn More
N,N-Dimetil-p-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine |
Nombre de nota | Practical |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 35.0°C |
Color | Marrón |
Densidad | 1.0900g/mL |
Punto de ebullición | 262.0°C |
Temperatura de inflamación | 130°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P330-Enjuagarse la boca.