missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Dimetil-3-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043352
18.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
619-31-8
C8H10N2O2
166.18
MFCD00007236
CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline
69269
N,N-dimetil-3-nitroanilina
CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
619-31-8
C8H10N2O2
166.18
MFCD00007236
CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline
69269
N,N-dimetil-3-nitroanilina
CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-3-nitroaniline
Punto de fusión 57°C to 60°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1841745
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'