Learn More
N,N-Dimetilformamida dietil acetal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021414
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
1188-33-6
C7H17NO2
147.22
MFCD00009227
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
70913
1,1-dietoxi-N,N-dimetilmetanamina
CCOC(N(C)C)OCC
1188-33-6
C7H17NO2
147.22
MFCD00009227
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
70913
1,1-dietoxi-N,N-dimetilmetanamina
CCOC(N(C)C)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8590g/mL
Punto de ebullición 128°C to 130°C
Temperatura de inflamación 28°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH(OC2H5)2
Cantidad 50 g
Fieser 01,281; 02,154; 05,253; 07,125; 10,157
Gravedad específica 0.859
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.