Learn More
Alfa Aesar™ N,N-Diisobutyl-3-nitrobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59156.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495378
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD00426997
Especificaciones
1g
Yellow
278.35
97%
N,N-Diisobutyl-3-nitrobenzamide
MFCD00426997
Liquid
Videos
SDS Documentos