Learn More
N,N-Dietilnicotinamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-110109
21.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
59-26-7
C10H14N2O
178.23
MFCD00006386
NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
nikethamide, n,n-diethylnicotinamide, nicethamide, corvin, anacardone, anacordone, carbamidal, coramine, corvotone, nicamide
5497
N,N-dietilpiridina-3-carboxamida
CCN(CC)C(=O)C1=CN=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
59-26-7
C10H14N2O
178.23
MFCD00006386
NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
nikethamide, n,n-diethylnicotinamide, nicethamide, corvin, anacardone, anacordone, carbamidal, coramine, corvotone, nicamide
5497
N,N-dietilpiridina-3-carboxamida
CCN(CC)C(=O)C1=CN=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N, N-Diethylnicotinamide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 296°C to 300°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5240 to 1.526
Cantidad 25 g
Beilstein 22, II, 34
Índice Merck 15, 6627
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol,ethanol,acetone,chlorofo,rm,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethylnicotinamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.