Learn More
Sulfato de N,N-dietil-p-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023856
21.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6283-63-2
C10H18N2O4S
262.324
MFCD00012993
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
80166
4-N,4-N-dietilbenceno-1,4-diamina; ácido sulfúrico
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6283-63-2
C10H18N2O4S
262.324
MFCD00012993
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
80166
4-N,4-N-dietilbenceno-1,4-diamina; ácido sulfúrico
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate is used for the spectrophotometric determination of drugs such as salbutamol sulphate, ritodrine hydrochloride and isoxsuprine hydrochloride containing phenolic group. It is also used in the analysis of drugs like dapsone hydrochloride, sulfamethoxazole and sulfadiazine containing aromatic amino group. Further, it is used as a color developer and film developer in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de N,N-dietil-p-fenilendiamina se utiliza para la determinación espectrofotométrica de fármacos como el sulfato de salbutamol, el clorhidrato de ritodrina y el clorhidrato de isoxsuprina que contienen un grupo fenol. También se utiliza en el análisis de fármacos como clorhidrato de dapsona, sulfametoxazol y sulfadiazina que contienen un grupo amino aromático. Además, se utiliza como revelador del color y de películas en fotografía.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Sensible a la luz y el aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
Punto de fusión 183°C to 188°C
Cantidad 50 g
Beilstein 4219768
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.33
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.