Learn More
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 407391000
Detalles adicionales : CAS : 93-05-0 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10435675
  • 75.40€ / 100 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
93-05-0
164.252
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
7120
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
C10H16N2
MFCD00007861
n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
4-N,4-N-diethylbenzene-1,4-diamine
Especificación
N, N-Diethyl-p-phenylenediamine
139°C
Glass bottle
268.0°C
23.0°C
93-05-0
100.0
C10H16N2
MFCD00007861
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
4-N,4-N-diethylbenzene-1,4-diamine
7120
Liquid or Low Melting Solid
0.9880g/mL
Authentic
1.5690 to 1.5730 (20°C, 589nm)
Brown to Brown-Yellow
100g
97.5
98%
(CH3CH2)2NC6H4NH2
n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
164.252
164.25
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación