Learn More
N,N-Dietil-p-fenilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778279
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
93-05-0
MFCD00007861
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
7120
4-N,4-N-dietilbenceno-1,4-diamina
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
93-05-0
MFCD00007861
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
7120
4-N,4-N-dietilbenceno-1,4-diamina
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N, N-Diethyl-p-phenylenediamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 23.0°C
Densidad 0.9880g/mL
Punto de ebullición 268.0°C
Temperatura de inflamación 139°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H16N2
Fórmula lineal (CH3CH2)2NC6H4NH2
Índice de refracción 1.5690 to 1.5730 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.988
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso molecular (g/mol) 164.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.