Learn More
N,N-Dietil-m-toluamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-110062
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
134-62-3
C12H17NO
191.27
MFCD00009046
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
4284
CHEBI:7071
N,N-dietil-3-metilbenzamida
CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
134-62-3
C12H17NO
191.27
MFCD00009046
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
4284
CHEBI:7071
N,N-dietil-3-metilbenzamida
CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N, N-Diethyl-m-toluamide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9955g/mL
Punto de ebullición 111°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 155°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CON(C2H5)2
Índice de refracción 1.5200 to 1.524
Cantidad 100 g
Beilstein 09, II, 325
Índice Merck 15, 2859
Gravedad específica 0.9955
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,diethyl ether,,benzene
Viscosidad 13.3 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethyl-m-toluamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.