Learn More
Alfa Aesar™ N,N-Diethyl-4-fluoro-2-nitroaniline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63192.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499748
  • 81.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
432495-25-5
Diethyl-(4-fluoro-2-nitrophenyl)amine
Especificaciones
N,N-Diethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
432495-25-5
Diethyl-(4-fluoro-2-nitrophenyl)amine
Solid
1g
UN2811
212.22
97%
Videos
SDS Documentos