missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N,N-Diethyl-3,5-dinitrobenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59682.03

Detalles adicionales : CAS : 2782-38-9 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15446068

  • 587.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

2782-38-9
267.241
BQWBSYSXEQYXJI-UHFFFAOYSA-N
3681163
CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
C11H13N3O5
MFCD00432488
n,n-diethyl 3,5-dinitrobenzamide, benzamide, n,n-diethyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrophenyl-n,n-diethylcarboxamide
N,N-diethyl-3,5-dinitrobenzamide

Especificaciones

N,N-Diethyl-3,5-dinitrobenzamide
1g
C11H13N3O5
n,n-diethyl 3,5-dinitrobenzamide, benzamide, n,n-diethyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrophenyl-n,n-diethylcarboxamide
CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
267.241
267.24
97%
Brown
2782-38-9
MFCD00432488
BQWBSYSXEQYXJI-UHFFFAOYSA-N
N,N-diethyl-3,5-dinitrobenzamide
3681163
Solid
Videos
SDS Documentos