Learn More
N,N-Dietil-2,2,2-trifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077791
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
360-92-9
C6H10F3NO
169.15
CODXZFSZJFCVBE-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyltrifluoroacetamide, acetamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoro, acmc-1cmeq, diethyl trifluoroacetamide, n,n-diethyltrifluoro-acetamide, trifluoroacetic acid diethylamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, n,n-diethyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
225443
N,N-dietil-2,2,2-trifluoroacetamida
CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
360-92-9
C6H10F3NO
169.15
CODXZFSZJFCVBE-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyltrifluoroacetamide, acetamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoro, acmc-1cmeq, diethyl trifluoroacetamide, n,n-diethyltrifluoro-acetamide, trifluoroacetic acid diethylamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, n,n-diethyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
225443
N,N-dietil-2,2,2-trifluoroacetamida
CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Densidad 1.1420g/mL
Punto de ebullición 65.0°C to 67.0°C (24.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal F3CC(=O)N(CH2CH3)2
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.142
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.