missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Dietil-1,4-butanediamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7033212
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
27431-62-5
C8H20N2
144.262
MFCD00014836
JILXUIANNUALRZ-UHFFFAOYSA-N
4-aminobutyl diethylamine, 4-diethylaminobutylamine, 4-diethylamino butylamine, n1,n1-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethyl-1,4-butanediamine, n 1 ,n 4-diethylputrescine, 1,4-butanediamine, n,n-diethyl, diethylaminobutylamine, acmc-1cneh
117976
N',N'-dietilbutano-1,4-diamina
CCN(CC)CCCCN
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
27431-62-5
C8H20N2
144.262
MFCD00014836
JILXUIANNUALRZ-UHFFFAOYSA-N
4-aminobutyl diethylamine, 4-diethylaminobutylamine, 4-diethylamino butylamine, n1,n1-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethyl-1,4-butanediamine, n 1 ,n 4-diethylputrescine, 1,4-butanediamine, n,n-diethyl, diethylaminobutylamine, acmc-1cneh
117976
N',N'-dietilbutano-1,4-diamina
CCN(CC)CCCCN

N,N-Diethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La N,N-dietil-1,4-butanediamina se utiliza como intermedio farmacéutico.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-1,4-butanediamine
Densidad 0.83
Punto de ebullición 72°C to 24°C (10 mmHg)
Fórmula lineal (CH3CH2)2NCH2CH2CH2CH2NH2
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'