Learn More
N,N-Dietil-1,3-propanodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
3-Diethylaminopropylamine is used as a solvent, extraction agents and organic synthesis intermediates, dyes, pigments, surface active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-dietilaminopropilamina se utiliza como disolvente y agente de extracción, y sirve de intermedio en síntesis orgánica, colorantes, pigmentos y agente activos superficiales.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos.
La 3-dietilaminopropilamina se utiliza como disolvente y agente de extracción, y sirve de intermedio en síntesis orgánica, colorantes, pigmentos y agente activos superficiales.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Diethyl-1,3-propanediamine |
Punto de fusión | -60°C |
Punto de ebullición | 168°C to 171°C |
Temperatura de inflamación | 51°C (124°F) |
Fórmula lineal | (CH3CH2)2N(CH2)3NH2 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN2684 |
Beilstein | 741879 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.23 |
Porcentaje de pureza | 99% |