Learn More
N,N-Dietil-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropilamina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine |
% mín. CAS | 88.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.2300g/mL |
Temperatura de inflamación | 40°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% (Sum of two isomers) Approximate composition (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3CH2)2NCH2F2CHFCF3 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.