Learn More
N,N-Dibutilformamida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691861
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
761-65-9
C9H19NO
157.26
MFCD00003289
NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
12975
N,N-dibutilformamida
CCCCN(CCCC)C=O
761-65-9
C9H19NO
157.26
MFCD00003289
NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
12975
N,N-dibutilformamida
CCCCN(CCCC)C=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N, N-Dibutylformamide
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 120.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCON[(CH2)3CH3]2
Índice de refracción 1.4430 to 1.4450
Cantidad 10 mL
Beilstein 03,443F
Gravedad específica 0.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.26
Porcentaje de pureza 99+%