Learn More
N,N-Dibencilhidroxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11440607
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
621-07-8
C14H15NO
213.28
MFCD00004772
GXELTROTKVKZBQ-UHFFFAOYSA-N
dibenzylhydroxylamine, n,n-dibenzylhydroxyamine, benzenemethanamine, n-hydroxy-n-phenylmethyl, hydroxylamine, n,n-dibenzyl, bisbenzylhydroxylamine, n-benzyl-n-hydroxy-1-phenylmethanamine, acmc-1bivc, n.n-dibenzylhydroxylamine, maybridge3_004477, hydroxylamine,n-dibenzyl
69297
N,N-dibencilhidroxilamina
ON(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
621-07-8
C14H15NO
213.28
MFCD00004772
GXELTROTKVKZBQ-UHFFFAOYSA-N
dibenzylhydroxylamine, n,n-dibenzylhydroxyamine, benzenemethanamine, n-hydroxy-n-phenylmethyl, hydroxylamine, n,n-dibenzyl, bisbenzylhydroxylamine, n-benzyl-n-hydroxy-1-phenylmethanamine, acmc-1bivc, n.n-dibenzylhydroxylamine, maybridge3_004477, hydroxylamine,n-dibenzyl
69297
N,N-dibencilhidroxilamina
ON(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N-Dibenzylhydroxylamine
Punto de fusión 120°C to 125°C
Cantidad 100 g
Beilstein 978234
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 98%