missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Di-n-butiltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7023343
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
109-46-6
C9H20N2S
188.333
MFCD00004926
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
1,3-dibutyl-2-thiourea, n,n'-dibutylthiourea, thiourea, n,n'-dibutyl, pennzone b, n,n'-di-n-butylthiourea, thiate u, 1,3-di-n-butyl-2-thiourea, urea, 1,3-dibutyl-2-thio, usaf ek-2138, urea, 1,3-di-n-butyl-2-thio
2723622
1,3-dibutiltiourea
CCCCNC(=S)NCCCC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
109-46-6
C9H20N2S
188.333
MFCD00004926
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
1,3-dibutyl-2-thiourea, n,n'-dibutylthiourea, thiourea, n,n'-dibutyl, pennzone b, n,n'-di-n-butylthiourea, thiate u, 1,3-di-n-butyl-2-thiourea, urea, 1,3-dibutyl-2-thio, usaf ek-2138, urea, 1,3-di-n-butyl-2-thio
2723622
1,3-dibutiltiourea
CCCCNC(=S)NCCCC

N,N'-Di-n-butylthiourea is used in vulcanization accelerator and corrosion inhibitors for metal treatments. It is used as leather, plastic and rubber auxiliary agents.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
la N,N′-Di-n-butiltiourea se utiliza en el acelerador de vulcanización y en los inhibidores de corrosión para el tratamiento de metales. Se utiliza como agente auxiliares del cuero, el plástico y el caucho.

Solubilidad
insoluble en agua.

Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N'-Di-n-butylthiourea
Punto de fusión 64°C to 67°C
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 507434
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.34
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'