missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N,N-Di-n-butyl-3,5-dinitrobenzamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 56768-43-5
Fórmula molecular C15H21N3O5
Molecular Weight (g/mol) 323.349
Número MDL MFCD00393152
InChI Key GQFMWBPVMLWCNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-di-n-butyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-dinitrophenyl-n,n-dibutylcarboxamide
PubChem CID 3822617
IUPAC Name N,N-dibutyl-3,5-dinitrobenzamide
SMILES CCCCN(CCCC)C(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15445928 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59561.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
15435928 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59561.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

56768-43-5
323.349
GQFMWBPVMLWCNA-UHFFFAOYSA-N
3822617
CCCCN(CCCC)C(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
C15H21N3O5
MFCD00393152
n,n-di-n-butyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-dinitrophenyl-n,n-dibutylcarboxamide
N,N-dibutyl-3,5-dinitrobenzamide

Especificaciones

250mg
White
C15H21N3O5
2168963
GQFMWBPVMLWCNA-UHFFFAOYSA-N
N,N-dibutyl-3,5-dinitrobenzamide
3822617
Solid
N,N-Di-n-butyl-3,5-dinitrobenzamide
56768-43-5
MFCD00393152
n,n-di-n-butyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-dinitrophenyl-n,n-dibutylcarboxamide
CCCCN(CCCC)C(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
323.349
323.34
97%