Learn More
N-N-Butildietanolamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10237023
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
102-79-4
C8H19NO2
161.24
MFCD00002856
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
7620
2-[butil(2-hidroxietil)amino]etanol
CCCCN(CCO)CCO
102-79-4
C8H19NO2
161.24
MFCD00002856
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
7620
2-[butil(2-hidroxietil)amino]etanol
CCCCN(CCO)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-N-Butyldiethanolamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Color Marrón a marrón rojizo
Densidad 0.9680g/mL
Punto de ebullición 264.0°C to 278.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Índice de refracción 1.4615 to 1.4635
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04, 285
Gravedad específica 0.968
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1