missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-n-Butylbenzenesulfonamide, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ H61945.36

Detalles adicionales : CAS : 3622-84-2 Peso : 0.50000kg

Cantidad. 500g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15498528

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

3622-84-2
213.295
IPRJXAGUEGOFGG-UHFFFAOYSA-N
19241
N-butylbenzenesulfonamide
C10H15NO2S
MFCD00025024
benzenesulfonamide, n-butyl, plastomoll bmb, n-n-butylbenzenesulfonamide, dellatol bbs, n-butyl-benzenesulfonamide, benzenesulfonic acid butyl amide, plasthall bsa, cetamoll bmb, uniplex 214, bm 4 sulfonamide
CHEBI:44237
CCCCNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1

Especificaciones

N-n-Butylbenzenesulfonamide
1.525
Colorless
3622-84-2
MFCD00025024
IPRJXAGUEGOFGG-UHFFFAOYSA-N
N-butylbenzenesulfonamide
19241
213.3
98%
1.150g/mL
314°C
500g
C10H15NO2S
benzenesulfonamide, n-butyl, plastomoll bmb, n-n-butylbenzenesulfonamide, dellatol bbs, n-butyl-benzenesulfonamide, benzenesulfonic acid butyl amide, plasthall bsa, cetamoll bmb, uniplex 214, bm 4 sulfonamide
CCCCNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
213.295
CHEBI:44237
Liquid
Videos
SDS Documentos