missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-n-Butyl-N-phenylbenzenesulfonamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 74805-35-9
Fórmula molecular C16H19NO2S
Molecular Weight (g/mol) 289.393
Número MDL MFCD00420919
InChI Key BSODSUPDZAICEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butylphenyl phenylsulfonyl amine, n-phenyl-n-butylbenzenesulfonamide, n-n-butyl-n-phenylbenzenesulfonamide
PubChem CID 2990127
IUPAC Name N-butyl-N-phenylbenzenesulfonamide
SMILES CCCCN(C1=CC=CC=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15456968 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60499.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15446968 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60499.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

74805-35-9
289.393
BSODSUPDZAICEH-UHFFFAOYSA-N
2990127
CCCCN(C1=CC=CC=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
C16H19NO2S
MFCD00420919
butylphenyl phenylsulfonyl amine, n-phenyl-n-butylbenzenesulfonamide, n-n-butyl-n-phenylbenzenesulfonamide
N-butyl-N-phenylbenzenesulfonamide

Especificaciones

250mg
Yellow
C16H19NO2S
3149018
BSODSUPDZAICEH-UHFFFAOYSA-N
N-butyl-N-phenylbenzenesulfonamide
2990127
Liquid
N-n-Butyl-N-phenylbenzenesulfonamide
74805-35-9
MFCD00420919
butylphenyl phenylsulfonyl amine, n-phenyl-n-butylbenzenesulfonamide, n-n-butyl-n-phenylbenzenesulfonamide
CCCCN(C1=CC=CC=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
289.393
289.39
97%