Learn More
Alfa Aesar™ N-n-Butyl-N-phenylbenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60499.03
Detalles adicionales : CAS : 74805-35-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446968
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
74805-35-9
289.393
BSODSUPDZAICEH-UHFFFAOYSA-N
2990127
CCCCN(C1=CC=CC=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
C16H19NO2S
MFCD00420919
butylphenyl phenylsulfonyl amine, n-phenyl-n-butylbenzenesulfonamide, n-n-butyl-n-phenylbenzenesulfonamide
N-butyl-N-phenylbenzenesulfonamide
Especificaciones
N-n-Butyl-N-phenylbenzenesulfonamide
1g
C16H19NO2S
3149018
BSODSUPDZAICEH-UHFFFAOYSA-N
N-butyl-N-phenylbenzenesulfonamide
2990127
Liquid
Yellow
74805-35-9
MFCD00420919
butylphenyl phenylsulfonyl amine, n-phenyl-n-butylbenzenesulfonamide, n-n-butyl-n-phenylbenzenesulfonamide
CCCCN(C1=CC=CC=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
289.393
289.39
97%
Videos
SDS Documentos