missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-n-Butyl-3,5-dinitrobenzamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 2782-41-4
Fórmula molecular C11H13N3O5
Molecular Weight (g/mol) 267.241
Número MDL MFCD00776251
InChI Key FGIFCTOQWKVMBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-n-butyl-3,5-dinitrobenzamide, benzamide,n-butyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrophenyl-n-butylcarboxamide
PubChem CID 344853
IUPAC Name N-butyl-3,5-dinitrobenzamide
SMILES CCCCNC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15445938 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59568.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
 
15435938 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59568.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

2782-41-4
267.241
FGIFCTOQWKVMBH-UHFFFAOYSA-N
344853
CCCCNC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
C11H13N3O5
MFCD00776251
n-n-butyl-3,5-dinitrobenzamide, benzamide,n-butyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrophenyl-n-butylcarboxamide
N-butyl-3,5-dinitrobenzamide

Especificaciones

250mg
White to Yellow
C11H13N3O5
2003303
FGIFCTOQWKVMBH-UHFFFAOYSA-N
N-butyl-3,5-dinitrobenzamide
344853
Solid
N-n-Butyl-3,5-dinitrobenzamide
2782-41-4
MFCD00776251
n-n-butyl-3,5-dinitrobenzamide, benzamide,n-butyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrophenyl-n-butylcarboxamide
CCCCNC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
267.241
267.24
97%