Learn More
Alfa Aesar™ N-n-Butyl-2,2-diphenylacetamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65795.MD
Detalles adicionales : CAS : 4107-02-2 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492629
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
4116-06-7
255.34
HPAANHNPBCGDLR-UHFFFAOYSA-N
4991887
CC(C)(CC1=CC=C(C=C1)F)N=CC2=CC=CC=C2
C17H18FN
MFCD00507372
n-benzylidene-1,1-dimethyl-2-4-fluorophenyl ethylamine, n-benzylidene-1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-yl phenylmethylidene amine, 1e-4-4-fluorophenyl-3,3-dimethyl-1-phenyl-2-azabut-1-ene, acmc-20ak6p, 2-aminothiazol-4 6h-one hydrochloride, benzeneethanamine,4-fluoro-a,a-dimethyl-n-phenylmethylene, n-1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-yl-1-phenylmethanimine, e-n-1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-yl-1-phenylmethanimine, e-1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-yl phenylmethylidene amine
N-[1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropan-2-yl]-1-phenylmethanimine
Especificaciones
N-n-Butyl-2,2-diphenylacetamide
4116-06-7
MFCD00507372
n-benzylidene-1,1-dimethyl-2-4-fluorophenyl ethylamine, n-benzylidene-1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-yl phenylmethylidene amine, 1e-4-4-fluorophenyl-3,3-dimethyl-1-phenyl-2-azabut-1-ene, acmc-20ak6p, 2-aminothiazol-4 6h-one hydrochloride, benzeneethanamine,4-fluoro-a,a-dimethyl-n-phenylmethylene, n-1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-yl-1-phenylmethanimine, e-n-1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-yl-1-phenylmethanimine, e-1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-yl phenylmethylidene amine
CC(C)(CC1=CC=C(C=C1)F)N=CC2=CC=CC=C2
255.34
267.37
95%
250mg
C17H18FN
2122659
HPAANHNPBCGDLR-UHFFFAOYSA-N
N-[1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropan-2-yl]-1-phenylmethanimine
4991887
Solid
Videos
SDS Documentos