Learn More
Alfa Aesar™ N,N,2,4,6-Pentametilanilina, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A10561.14
Detalles adicionales : CAS : 13021-15-3 Peso : 0.02500kg
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443204
  • 66.40€ / 25 g
En stock, listo para ser enviado: 1
13021-15-3
163.264
JZBZLRKFJWQZHU-UHFFFAOYSA-N
139365
CC1=CC(=C(C(=C1)C)N(C)C)C
C11H17N
MFCD00010596
n,n,2,4,6-pentamethylbenzenamine, 2-dimethylamino mesitylene, n,n-dimethylmesidine, benzenamine,n,n,2,4,6-pentamethyl, 2-dimethylaminomesitylene, dimethylaminomesitylen, pubchem3219, acmc-209bhq, n,n-2,4,6-pentamethylaniline, 2,4,6,n,n-pentamethylbenzenamine
N,N,2,4,6-pentametilanilina
Especificaciones
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline
78°C (174°F)
213°C to 215°C
13021-15-3
MFCD00010596
JZBZLRKFJWQZHU-UHFFFAOYSA-N
N,N,2,4,6-pentametilanilina
139365
98%
0.907
1.521
25g
C11H17N
n,n,2,4,6-pentamethylbenzenamine, 2-dimethylamino mesitylene, n,n-dimethylmesidine, benzenamine,n,n,2,4,6-pentamethyl, 2-dimethylaminomesitylene, dimethylaminomesitylen, pubchem3219, acmc-209bhq, n,n-2,4,6-pentamethylaniline, 2,4,6,n,n-pentamethylbenzenamine
CC1=CC(=C(C(=C1)C)N(C)C)C
163.264
163.27
Videos
SDS Documentos