Learn More
N-Metiltiourea, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11498720
240.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
598-52-7
C2H6N2S
90.144
MFCD00004938
KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
2723704
metiltiourea
CNC(=S)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
598-52-7
C2H6N2S
90.144
MFCD00004938
KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
2723704
metiltiourea
CNC(=S)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methylthiourea
Punto de fusión 119°C to 124°C
pH 7
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 506162
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.15
Porcentaje de pureza ≥98%