Learn More
N-Metilpirrol-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10645592
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1192-58-1
C6H7NO
109.13
MFCD00003087
OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formyl-1-methylpyrrole, 1-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, unii-m0hyh3d7sx, 1-methyl-2-formylpyrrole
14504
1-metilpirrol-2-carbaldehído
CN1C=CC=C1C=O
1192-58-1
C6H7NO
109.13
MFCD00003087
OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formyl-1-methylpyrrole, 1-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, unii-m0hyh3d7sx, 1-methyl-2-formylpyrrole
14504
1-metilpirrol-2-carbaldehído
CN1C=CC=C1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 87°C to 90°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5580 to 1.562
Cantidad 25 g
Beilstein 21, I, 279
Gravedad específica 1.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2