Learn More
N-Metilmorfolina, 99,5 %, purificada por redestilación, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10893191
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
109-02-4
C5H11NO
101.15
MFCD00006175
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
7972
4-metilmorfolina
CN1CCOCC1
109-02-4
C5H11NO
101.15
MFCD00006175
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
7972
4-metilmorfolina
CN1CCOCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methylmorpholine
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -65.0°C
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4339 to 1.4359
Cantidad 1 L
Índice Merck 15,6362
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viscosidad 0.91 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylmorpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.