Learn More
N-Methylmaleic hydrazide, 97%
Product Code. 11450047
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11450047 25 g 25g
11440047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11450047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20975.14
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 5436-01-1 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5436-01-1
MDL Number MFCD00234108
Specifica
Melting Point 216°C to 219°C
Molecular Formula C5H6N2O2
Quantity 25 g
Synonym 3-hydroxy-1-methylpyridazin-6 1h-one, 1-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methylmaleic hydrazide, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3 2h-one, n-methyl maleic hydrazide, 1-methyl-3,6-1h,2h pyridazinedione, 1-methyl-1,2-dihydropyridazine-3,6-dione, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3-one, 1-methyl-1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione
InChI Key UAECOHJYXUJDOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=O)C=CC(=O)N1
IUPAC Name 2-methyl-1H-pyridazine-3,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 126.12
PubChem CID 95157
Formula Weight 126.11
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-Methylmaleic hydrazide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.