Learn More
N-Metilisobutilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058649
18.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
625-43-4
C5H13N
87.166
MFCD00015043
QKYWADPCTHTJHQ-UHFFFAOYSA-N
n-methylisobutylamine, 1-propanamine, n,2-dimethyl, n,2-dimethylpropylamine, n-isobutylmethylamine, methyl 2-methylpropyl amine, isobutylmethylamine, methylisobutylamine, propylamine, n,2-dimethyl, n-isobutyl-n-methylamine, methyl-isobutyl-amin
12249
N,2-dimetilpropan-1-amina
CC(C)CNC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
625-43-4
C5H13N
87.166
MFCD00015043
QKYWADPCTHTJHQ-UHFFFAOYSA-N
n-methylisobutylamine, 1-propanamine, n,2-dimethyl, n,2-dimethylpropylamine, n-isobutylmethylamine, methyl 2-methylpropyl amine, isobutylmethylamine, methylisobutylamine, propylamine, n,2-dimethyl, n-isobutyl-n-methylamine, methyl-isobutyl-amin
12249
N,2-dimetilpropan-1-amina
CC(C)CNC
N-Methylisobutylamine is used as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methylisobutylamine
Densidad 0.73 g/mL
Punto de ebullición 78°C
Olor Amine-like
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido