Learn More
N-Methyliminodiacetic acid, 99%, ACROS Organics™
35.60€ - 114.00€
CAS 4408-64-4
Fórmula molecular C5H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00004284
InChI Key XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyliminodiacetic acid, 2,2'-methylazanediyl diacetic acid, methyliminodiacetic acid, mida, methylimidodiacetic acid, n-methyliminodiaceticacid, glycine, n-carboxymethyl-n-methyl, methylimino diacetic acid, acetic acid, methylimino di, carboxymethyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 20441
IUPAC Name 2-[carboxymethyl(methyl)amino]acetic acid
SMILES CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10617672 SDS Ver documentos Acros Organics
127010050
5g Glass bottle 35.60€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
10627672 SDS Ver documentos Acros Organics
127010250
25g Glass bottle 114.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
4408-64-4
147.13
XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
20441
CN(CC(=O)O)CC(=O)O
C5H9NO4
MFCD00004284
n-methyliminodiacetic acid, 2,2'-methylazanediyl diacetic acid, methyliminodiacetic acid, mida, methylimidodiacetic acid, n-methyliminodiaceticacid, glycine, n-carboxymethyl-n-methyl, methylimino diacetic acid, acetic acid, methylimino di, carboxymethyl methyl amino acetic acid
2-[carboxymethyl(methyl)amino]acetic acid
Especificaciones
N-Methyliminodiacetic acid
Glass bottle
218°C to 221°C
99%
98.5
99%
CH3N(CH2CO2H)2
04, 367
XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
2-[carboxymethyl(methyl)amino]acetic acid
20441
Powder
Authentic
Cream to White
5g
4408-64-4
100.0
C5H9NO4
MFCD00004284
n-methyliminodiacetic acid, 2,2'-methylazanediyl diacetic acid, methyliminodiacetic acid, mida, methylimidodiacetic acid, n-methyliminodiaceticacid, glycine, n-carboxymethyl-n-methyl, methylimino diacetic acid, acetic acid, methylimino di, carboxymethyl methyl amino acetic acid
CN(CC(=O)O)CC(=O)O
147.13
147.13
99%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • N-Methyliminodiacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.