Learn More
N-Metilformamida, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Methylformamide |
Nombre de nota | 99+% |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -3.2°C |
Color | Colorless |
Densidad | 1.0030g/mL |
Punto de ebullición | 199.0°C to 201.0°C |
Temperatura de inflamación | 111°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N-Methylformamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360D-Puede dañar al feto.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.