Learn More
N-Metilformamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043990
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
123-39-7
C2H5NO
59.068
MFCD00003280
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
31254
CHEBI:7438
N-metilformamida
CNC=O
123-39-7
C2H5NO
59.068
MFCD00003280
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
31254
CHEBI:7438
N-metilformamida
CNC=O
N-Methylformamide is used to prepare methyl isocyanate. It is used as an extraction solvent for aromatic hydrocarbons and acts as a ligand in coordination chemistry. It is employed as a solvent in oil refineries and in aluminum electrolytic capacitors. Further, it is used as a reagent in organic synthesis. In addition to this, it is used as an investigational anticancer drug and an intermediate in the production of some pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-metilformamida se utiliza para preparar el metil isocianato. Se utiliza como disolvente de extracción para hidrocarburos aromáticos y actúa como ligando en química de coordinación. También se emplea como disolvente en refinerías de petróleo y en condensadores electrolíticos de aluminio, y como reactivo en la síntesis orgánica. Además, se utiliza como un fármaco anticanceroso en investigación y un intermedio en la producción de algunos compuestos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con agua, acetona y etanol. No miscible con éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methylformamide
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.018
Punto de ebullición 181°C to 185°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Fórmula lineal HCONHCH3
Índice de refracción 1.432
Cantidad 50 g
Beilstein 1098352
Índice Merck 14,6076
Información de solubilidad Miscible with water,acetone and ethanol. Immiscible with ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.07
Porcentaje de pureza 99%