Learn More
N-Metildifenilamina, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10636841
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
552-82-9
C13H13N
183.25
MFCD00041900
DYFFAVRFJWYYQO-UHFFFAOYSA-N
n-methyldiphenylamine, benzenamine, n-methyl-n-phenyl, methyldiphenylamine, n,n-diphenylmethylamine, diphenylamine, n-methyl, unii-b28zgh99ih, diphenyl methylamine, n-methyl-n-phenyl-aniline, b28zgh99ih, methyldiphenylamin
11098
N-metil-N-fenilanilina
CN(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
552-82-9
C13H13N
183.25
MFCD00041900
DYFFAVRFJWYYQO-UHFFFAOYSA-N
n-methyldiphenylamine, benzenamine, n-methyl-n-phenyl, methyldiphenylamine, n,n-diphenylmethylamine, diphenylamine, n-methyl, unii-b28zgh99ih, diphenyl methylamine, n-methyl-n-phenyl-aniline, b28zgh99ih, methyldiphenylamin
11098
N-metil-N-fenilanilina
CN(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methyldiphenylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Densidad 1.05g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5N(CH3)C6H5
Índice de refracción 1.6215 to 1.6235 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 6126
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza ≥96.0% (GC)
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyldiphenylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.