Learn More
N-Metilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10419400
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-67-3
C8H11N
121.18
MFCD00008289
RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
7669
N-metil-1-fenilmetanamina
CNCC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-67-3
C8H11N
121.18
MFCD00008289
RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
7669
N-metil-1-fenilmetanamina
CNCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methylbenzylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -24°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 184°C to 189°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2NHCH3
Índice de refracción 1.5214 to 1.5234
Cantidad 500 mL
Beilstein 12, 1019
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: 65g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido