missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido N-metilantranílico, +90 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025171
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
119-68-6
C8H9NO2
151.165
MFCD00002424
WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
n-methylanthranilic acid, 2-methylamino benzoic acid, n-methyl-2-aminobenzoic acid, n-methyl-o-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-methylamino, o-methylamino benzoic acid, anthranilic acid, n-methyl, 2-methylamino-benzoic acid, kyselina n-methylanthranilova, unii-vpb2514iuj
67069
CHEBI:16394
Ácido 2-(metilamino)benzoico
CNC1=CC=CC=C1C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
119-68-6
C8H9NO2
151.165
MFCD00002424
WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
n-methylanthranilic acid, 2-methylamino benzoic acid, n-methyl-2-aminobenzoic acid, n-methyl-o-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-methylamino, o-methylamino benzoic acid, anthranilic acid, n-methyl, 2-methylamino-benzoic acid, kyselina n-methylanthranilova, unii-vpb2514iuj
67069
CHEBI:16394
Ácido 2-(metilamino)benzoico
CNC1=CC=CC=C1C(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methylanthranilic acid
Punto de fusión ∼171°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 2208135
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza ≥90%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'